Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Aminomethyl)aniline

A1435-25G
TCIAA1435-25GEA 117 EUR InStock
TCIAA1435-25G
2-Aminobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminobenzylamine


Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075408
Numéro CAS: 4403-69-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be512ab9919458be3fd96f78379c960075230541&vid=be512ab9919458be3fd96f78379c960075230541&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité