Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Triphénylphosphoranylidène)acétone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A1439-25G
TCIAA1439-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA1439-25G
1-(Triphénylphosphoranylidène)acétone ≥98.0% (par GC)
(Acetylmethylene)triphenylphosphorane


Formule: C₂₁H₁₉OP
Numéro MDL: MFCD00008774
Numéro CAS: 1439-36-7
EINECS: 215-878-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c094cac8248255469823a6436a4af90e98292027&vid=c094cac8248255469823a6436a4af90e98292027&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité