Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone

A1451-25G
TCIAA1451-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAA1451-25G
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone


Formule: C₁₃H₉ClFNO
MW: 249,67 g/mol
Point d'ébullition: 364 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…95 °C
Numéro MDL: MFCD00038381
Numéro CAS: 784-38-3
EINECS: 212-316-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eba59fa754179c75a2eb82acc069bfee62ff7d27&vid=eba59fa754179c75a2eb82acc069bfee62ff7d27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité