Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥95.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

A1456-25G
TCIAA1456-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAA1456-25G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥95.0% (sur base azote total)
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine


Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Point de fusion: 216…220 °C
Numéro MDL: MFCD00006090
Numéro CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e2e85efc6a223912cb202322b5be2c16d86f5c&vid=e3e2e85efc6a223912cb202322b5be2c16d86f5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité