Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2-dimethylamino-6-hydroxypyrimidine hemihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A1469-1G
TCIAA1469-1GEA 109 EUR InStock
TCIAA1469-1G
4-Amino-2-dimethylamino-6-hydroxypyrimidine hemihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-2-dimethylamino-6-hydroxypyrimidine hemihydrate


Formule: C₆H₁₀N₄O
Numéro MDL: MFCD00090845
Numéro CAS: 76750-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Water 5.0 to 5.8 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité