Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Azélate de bis(2-éthylhexyle) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dioctyl Azelate, Bis(2-ethylhexyl) nonanedioate, Azelaic acid di(2-ethylhexyl) ester, Azelaic acid dioctyl ester, Di(2-ethylhexyl) Azelate

A1473-25ML
TCIAA1473-25MLEA 142 EUR InStock
TCIAA1473-25ML
Azélate de bis(2-éthylhexyle) ≥98.0% (par GC)
Azélate de bis(2-éthylhexyle)


Formule: C₂₅H₄₈O₄
MW: 412,65 g/mol
Point d'éclair: 211°C
Numéro MDL: MFCD00040496
Numéro CAS: 103-24-2
EINECS: 203-091-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f36fc6ff6b6f7be341b633c355d2f429dd23dc5&vid=3f36fc6ff6b6f7be341b633c355d2f429dd23dc5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité