Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyl butyl ether ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Allyl Butyl Ether, Butyl Allyl Ether, 1-(Allyloxy)butane

A1481-25ML
TCIAA1481-25MLEA 146 EUR InStock
TCIAA1481-25ML
Allyl butyl ether ≥97.0% (par GC)
Allyl butyl ether


Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 14°C
Numéro MDL: MFCD00009460
Numéro CAS: 3739-64-8
EINECS: 223-122-8
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité