Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Acetoxymethylfurfural ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (5-Formylfuran-2-yl)methyl acetate, 5-Formylfurfuryl Acetate, 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde, Acetic Acid 5-Formylfurfuryl Ester

A1484-5G
TCIAA1484-5GEA 129 EUR InStock
TCIAA1484-5G
5-Acetoxymethylfurfural ≥98.0% (par GC)
5-Acetoxymethylfurfural


Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003233
Numéro CAS: 10551-58-3
EINECS: 234-137-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité