Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(1-Adamantyl)ethylenediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[N-(2-Aminoethyl)amino]adamantane

A1492-1G
TCIAA1492-1GEA 158 EUR InStock
TCIAA1492-1G
N-(1-Adamantyl)ethylenediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-(1-Adamantyl)ethylenediamine


Formule: C₁₂H₂₂N₂
MW: 194,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093421
Numéro CAS: 37818-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité