Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

A1508-5G
TCIAA1508-5GEA 44 EUR InStock
TCIAA1508-5G
3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-9-ethyl carbazole


Formule: C₁₄H₁₄N₂
Point de fusion: 113…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004964
Numéro CAS: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b256c5f9d4da1f389723ddbc99c9677cf882509&vid=7b256c5f9d4da1f389723ddbc99c9677cf882509&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité