Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-[(2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropionyl]-L-proline hydrate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-[(S)-3-(Acetylthio)isobutyryl]-L-proline, 1-[(2S)-3-(Acetylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline

A1528-5G
TCIAA1528-5GEA 117 EUR InStock
TCIAA1528-5G
1-[(2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropionyl]-L-proline hydrate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
1-[(2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropionyl]-L-proline hydrate


Formule: C₁₁H₁₇NO₄S
MW: 259,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD01860852
Numéro CAS: 64838-55-7
EINECS: 265-250-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 90.0% (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -155.0 to -165.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water max. 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité