3'-Aminoacétanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(3-Aminophenyl)acetamide, 3-Acetamidoaniline, N-Acetyl-1,3-phenylenediamine, m-Aminoacetanilide
A1533-25G
TCIAA1533-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA1533-25G
3'-Aminoacétanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3'-Aminoacetanilide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 388 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84…86 °C
Numéro MDL: MFCD00025229
Numéro CAS: 102-28-3
EINECS: 203-021-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53292f8b07260cd89da25ea69bca3894f4bcf101&vid=53292f8b07260cd89da25ea69bca3894f4bcf101&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité