Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acetic acid (1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenylpropyl ester ≥98.0% (par HPLC) réactif pour la réaction de double aldol

Fournisseur: TCI
Synonyms: (1S,2R)-N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)-O-acetylnorephedrine, (1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenylpropyl Acetate

A1535-1G
TCIAA1535-1GEA 170 EUR InStock
TCIAA1535-1G
Acetic acid (1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenylpropyl ester ≥98.0% (par HPLC) réactif pour la réaction de double aldol
Acetic acid (1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenylpropyl ester


Formule: C₂₇H₃₁NO₄S
MW: 465,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093425
Numéro CAS: 240423-53-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +6.0 deg (C=2, Chloroform)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité