Chlorambene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A1537-5G
TCIAA1537-5GEA 157 EUR InStock
TCIAA1537-5G
Chlorambene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorambene
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065093
Numéro CAS: 133-90-4
EINECS: 205-123-5
Merck Index: 12,02115
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=391f385013c3a10589030fb9502c3e21af0a3bdc&vid=391f385013c3a10589030fb9502c3e21af0a3bdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité