Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Penten-3-ylacetate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethylallyl Acetate, Acetic Acid 1-Penten-3-yl Ester, Acetic Acid 1-Ethylallyl Ester

A1542-5ML
TCIAA1542-5MLEA 95.7 EUR InStock
TCIAA1542-5ML
1-Penten-3-ylacetate ≥97.0% (par GC)
1-Penten-3-ylacetate


Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD02093427
Numéro CAS: 10500-11-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité