Aminomethyl polystyrene resin 0,5 - 0,9 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)
Fournisseur: TCI
Synonyms: AminOMethyl Polystyrene Resin
A1543-25G
TCIAA1543-25GEA 365 EUR InStock
TCIAA1543-25G
Aminomethyl polystyrene resin 0,5 - 0,9 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)
Aminomethyl polystyrene resin
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b49f61c4ecfcc58dad4a3673d273d3fe0b44cd4&vid=e02a88295d2512e94eabf557d9593ae695131620&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Loading 0.5 to 0.9 mmol/g
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité