Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A1546-1G
TCIAA1546-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA1546-1G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine ≥97.0% (par GC)
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine


Formule: C₅H₂F₄N₂
Numéro MDL: MFCD00010855
Numéro CAS: 1682-20-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7753a7e5ae2c4cc34c7c4e51d53f01054e4a65f6&vid=7753a7e5ae2c4cc34c7c4e51d53f01054e4a65f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité