Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Vinylphényle acétate ≥93.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Acetoxystyrene, Acetic Acid 2-Vinylphenyl Ester

Stabilization: Stabilised with phenothiazine

A1550-1G
TCIAA1550-1GEA 270 EUR InStock
TCIAA1550-1G
2-Vinylphényle acétate ≥93.0% (par GC) stabilisé
2-Vinylphényle acétate


Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093430
Numéro CAS: 63600-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité