Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitro-1,2-benzothiazol-3-amine ≥93.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A1562-5G
TCIAA1562-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAA1562-5G
5-Nitro-1,2-benzothiazol-3-amine ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
5-Nitro-1,2-benzothiazol-3-amine


Formule: C₇H₅N₃O₂S
MW: 195,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270828
Numéro CAS: 84387-89-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité