Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

A1570-5G
TCIAA1570-5GEA 189 EUR InStock
TCIAA1570-5G
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride


Formule: C₁₃H₁₇NO
Numéro MDL: MFCD00039037
Numéro CAS: 10315-03-4
EINECS: 233-694-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16bcff9dda7e49e9513058477c885f0cb5c7c6f1&vid=16bcff9dda7e49e9513058477c885f0cb5c7c6f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité