Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Acryloyl-1,3-oxazolidin-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Acryloyloxazolidin-2-one

A1579-1G
TCIAA1579-1GEA 271 EUR InStock
TCIAA1579-1G
3-Acryloyl-1,3-oxazolidin-2-one ≥98.0% (par GC)
3-Acryloyl-1,3-oxazolidin-2-one


Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038407
Numéro CAS: 2043-21-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 96.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité