Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Acetyl-1-bromo-2-methoxynaphthalene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5'-Bromo-6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 1-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanone

A1584-5G
TCIAA1584-5GEA 137 EUR InStock
TCIAA1584-5G
6-Acetyl-1-bromo-2-methoxynaphthalene ≥98.0% (par GC)
6-Acetyl-1-bromo-2-methoxynaphthalene


Formule: C₁₃H₁₁BrO₂
MW: 279,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100832
Numéro CAS: 84167-74-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité