5-Aminoisophtalate de diméthyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1586-25G
TCIAA1586-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA1586-25G
5-Aminoisophtalate de diméthyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Aminoisophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00008435
Numéro CAS: 99-27-4
EINECS: 202-743-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa8d0d1d0ceea6203ced7293e8fa10949bb94eac&vid=fa8d0d1d0ceea6203ced7293e8fa10949bb94eac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité