Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl acetylsalicylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetylsalicylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Acetoxybenzoate, 2-Acetoxybenzoic Acid Ethyl Ester

A1592-5G
TCIAA1592-5GEA 99 EUR InStock
TCIAA1592-5G
Ethyl acetylsalicylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl acetylsalicylate


Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026824
Numéro CAS: 529-68-0
EINECS: 208-467-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité