Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Acetylbenzo-15-crown-5 (4'-acetylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A1603-1G
TCIAA1603-1GEA 304 EUR InStock
TCIAA1603-1G
4'-Acetylbenzo-15-crown-5 (4'-acetylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥97.0% (par GC)
4'-Acetylbenzo-15-crown-5 (4'-Acetylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)


Formule: C₁₆H₂₂O₆
Numéro MDL: MFCD00188564
Numéro CAS: 41757-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f97b263756a400d8d5401bcc5ce70204fd95b4ae&vid=f97b263756a400d8d5401bcc5ce70204fd95b4ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité