Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Acetylbenzo-18-crown-6 (4'-acetylbenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Acetylbenzo-18-crown 6-Ether, 2,3-(4-Acetylbenzo)-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadec-2-ene

A1604-1G
TCIAA1604-1GEA 637 EUR InStock
TCIAA1604-1G
4'-Acetylbenzo-18-crown-6 (4'-acetylbenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97.0% (par GC)
4'-Acetylbenzo-18-crown-6 (4'-acetylbenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)


Formule: C₁₈H₂₆O₇
Numéro MDL: MFCD00188456
Numéro CAS: 41855-35-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4f5ac045ee87b983b2e429a1d3c237fbdc3a3b0&vid=e4f5ac045ee87b983b2e429a1d3c237fbdc3a3b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité