Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-2-propén-1-yle acétate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic Acid 2-Methyl-2-propenyl Ester, Acetic Acid 2-Methylallyl Ester, beta-Methallyl Acetate, 2-Methylallyl Acetate

A1605-25ML
TCIAA1605-25MLEA 114 EUR InStock
TCIAA1605-25ML
2-Méthyl-2-propén-1-yle acétate ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-2-propén-1-yle acétate


Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048215
Numéro CAS: 820-71-3
EINECS: 212-471-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité