Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(3-Aminophényl)-2-méthyl-3-butyn-2-ol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-Hydroxy-3-methyl-1-butyn-1-yl)aniline

A1607-5G
TCIAA1607-5GEA 165 EUR InStock
TCIAA1607-5G
4-(3-Aminophényl)-2-méthyl-3-butyn-2-ol ≥98.0% (par GC)
4-(3-Aminophenyl)-2-methyl-3-butyn-2-ol


Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD06200785
Numéro CAS: 69088-96-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité