4-Chloro-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1610-5G
TCIAA1610-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA1610-5G
4-Chloro-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-m-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83…84 °C
Numéro MDL: MFCD00066332
Numéro CAS: 7149-75-9
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6f0e5fe73d259bf48c37c76939fe129f3e8fcd3&vid=b6f0e5fe73d259bf48c37c76939fe129f3e8fcd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité