Acétaldéhyde ∼2% dans le DMF pour détection d'amines primaires et secondaires
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethanal
A1640-10ML
TCIAA1640-10MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAA1640-10ML
Acétaldéhyde ∼2% dans le DMF pour détection d'amines primaires et secondaires
Acétaldéhyde
Formule: CH₃CHO
MW: 44,05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006991
Numéro CAS: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00039
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b07aaac7cb312f7b9035077e42772009342904&vid=b4c7c96cdc0b0eedea5780f399f7aec84da0f876&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 2.0 to 2.3 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité