Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Amino-3-nitrobenzophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Amino-3-nitrophenyl)(phenyl)methanone

A1644-25G
TCIAA1644-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAA1644-25G
4-Amino-3-nitrobenzophénone ≥98.0% (par GC)
4-Amino-3-nitrobenzophénone


Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242,23 g/mol
Point de fusion: 141°C
Numéro MDL: MFCD00007154
Numéro CAS: 31431-19-3
EINECS: 250-631-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8de92989084ab529239a537a64e35104a740a00d&vid=8de92989084ab529239a537a64e35104a740a00d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité