Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Azetidinecarboxylic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Azetanecarboxylic acid, Azetidine-3-carboxylic acid

A1646-100MG
TCIAA1646-100MGEA 92.4 EUR InStock
TCIAA1646-100MG
3-Azetidinecarboxylic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
3-Azetidinecarboxylic acid


Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Point de fusion: 275°C
Numéro MDL: MFCD00191763
Numéro CAS: 36476-78-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09a3469ca257ee3c374a57d3eb0a51d0d18b80fb&vid=09a3469ca257ee3c374a57d3eb0a51d0d18b80fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité