Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-2-Allylglycine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A1647-200MG
TCIAA1647-200MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAA1647-200MG
D-2-Allylglycine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
D-2-Allylglycine hydrochloride


Formule: C₅H₉NO₂
Point de fusion: 241°C
Numéro MDL: MFCD06797041
Numéro CAS: 108412-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +14.0 deg (C=2, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité