Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,2R)-2-(Anthracene-2,3-dicarboximido)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-[(1R,2R)-2-Carboxycyclohexyl]anthracene-2,3-dicarboximide

A1657-100MG
TCIAA1657-100MGEA 301 EUR InStock
TCIAA1657-100MG
(1R,2R)-2-(Anthracene-2,3-dicarboximido)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(1R,2R)-2-(Anthracene-2,3-dicarboximido)cyclohexanecarboxylic acid


Formule: C₂₃H₁₉NO₄
MW: 373,41 g/mol
Numéro CAS: 446044-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -38.0 to -45.0 deg (C=0.2,THF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité