Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-(5-Aminopentyl)-2-nitrobenzenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Amino-5-(2-nitrobenzenesulphonamido)pentane Hydrochloride, N-(2-Nitrobenzenesulphonyl)-1,5-pentanediamine Hydrochloride, N-(o-Ns)-1,5-diaminopentane Hydrochloride

A1661-1G
TCIAA1661-1GEA 134 EUR InStock
TCIAA1661-1G
N-(5-Aminopentyl)-2-nitrobenzenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(5-Aminopentyl)-2-nitrobenzenesulphonamide hydrochloride


Formule: C₁₁H₁₇N₃O₄S
MW: 323,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797044
Numéro CAS: 437718-20-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité