Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(6-Aminohexyl)-2-nitrobenzenesulphonamide hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(o-Ns)-1,6-diaminohexane Hydrochloride, N-(2-Nitrobenzenesulphonyl)-1,6-hexanediamine Hydrochloride, 1-Amino-6-(2-nitrobenzenesulphonamido)hexane Hydrochloride

A1662-1G
TCIAA1662-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAA1662-1G
N-(6-Aminohexyl)-2-nitrobenzenesulphonamide hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
N-(6-Aminohexyl)-2-nitrobenzenesulphonamide hydrochloride


Formule: C₁₂H₁₉N₃O₄S
MW: 337,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797045
Numéro CAS: 95915-82-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 162.0 to 167.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité