Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylthio-5-(trifluoromethyl)aniline

A1666-1G
TCIAA1666-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAA1666-1G
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride


Formule: C₈H₈F₃NS
MW: 207,22 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00052715
Numéro CAS: 207974-07-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bdc29e69a686c17105e6108187da9ab9cc1fde5&vid=4bdc29e69a686c17105e6108187da9ab9cc1fde5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité