Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Allyl-3,5-dimethylpyrazole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole

A1679-5G
TCIAA1679-5GEA 152 EUR InStock
TCIAA1679-5G
1-Allyl-3,5-dimethylpyrazole ≥97.0% (par GC)
1-Allyl-3,5-dimethylpyrazole


Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00034407
Numéro CAS: 13369-74-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité