Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nω-(2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-Nɑ-(tert-butoxycarbonyl)-L-asparagine benzyl ester ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Nomega-(2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-Nalpha-Boc-L-asparagine Benzyl Ester

A1685-100MG
TCIAA1685-100MGEA 149 EUR InStock
TCIAA1685-100MG
Nω-(2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-Nɑ-(tert-butoxycarbonyl)-L-asparagine benzyl ester ≥97.0% (par HPLC)
Nomega-(2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-Nalpha-(tert-butoxycarbonyl)-L-asparagine benzyl ester


Formule: C₄₅H₅₃N₃O₁₀
MW: 795,93 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797050
Numéro CAS: 219968-28-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.0 to 5.5 %
Specific rotation [a]20/D +47.0 to +53.0 deg (C=1,CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité