Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-nitrobenzoic Acid

A1686-1G
TCIAA1686-1GEA 105 EUR InStock
TCIAA1686-1G
4-Amino-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-2-nitrobenzoic acid


Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: 239°C
Numéro MDL: MFCD00189376
Numéro CAS: 610-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité