Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

A1688-100MG
TCIAA1688-100MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAA1688-100MG
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid


Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276263
Numéro CAS: 26685-83-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -74.0 to -79.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité