(S)-(+)-Abscisic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: ABA, (+)-cis,trans ABA, (S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-(2Z,4E)-pentadienoic acid, (S)-(+)-Abscisic acid, Dormin, S-ABA, (+)-Abscisic acid
A1698-100MG
TCIAA1698-100MGEA 112 EUR InStock
TCIAA1698-100MG
(S)-(+)-Abscisic acid ≥98.0% (par HPLC)
(S)-(+)-Abscisic acid
Formule: C₁₅H₂₀O₄
MW: 264,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066545
Numéro CAS: 21293-29-8
EINECS: 244-319-5
Merck Index: 14,00011
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +400.0 to +420.0 deg (C=0.2, EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité