Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1S,2S)-(+)-N-(4-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-N-(p-Toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-TsDPEN, N-((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide

A1699-1G
TCIAA1699-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAA1699-1G
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide


Formule: C₂₁H₂₂N₂O₂S
MW: 366,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095684
Numéro CAS: 167316-27-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +35.0 deg (C=1, CH3CN)
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité