Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Aminoanthracene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Anthramine, Anthracen-1-amine

A1709-1G
TCIAA1709-1GEA 178 EUR InStock
TCIAA1709-1G
1-Aminoanthracene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Aminoanthracene


Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003579
Numéro CAS: 610-49-1
EINECS: 210-225-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=454fbba8fe580003bc745f7b68511a8f38204cc6&vid=454fbba8fe580003bc745f7b68511a8f38204cc6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité