Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acrylic Acid Allyl Ester

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

A1740-25G
TCIAA1740-25GEA 299 EUR InStock
TCIAA1740-25G
Allyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Allyl acrylate


Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014949
Numéro CAS: 999-55-3
EINECS: 213-662-2
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité