Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acetamido-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

A1812-1G
TCIAA1812-1GEA 352 EUR InStock
TCIAA1812-1G
2-Acetamido-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (par HPLC)
2-Acetamido-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl azide


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f5513f95f3ab0a1635e4025bd87c214f688f49c&vid=f818909a74cd286ab4e90a016bbed465ab5cc2ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -74.0 to -78.0 deg (C=0.5,pyridine)
Solubility in Pyridine very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité