Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,7,8,9-Tetra-O-acetyl-N-acetylneuraminic acid methyl ester ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (1S,2R)-1-((2R,3R,4S,6S)-3-Acetamido-4-acetoxy-6-hydroxy-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propane-1,2,3-triyl triacetate, Methyl 5-Acetamido-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosonate, Methyl 4,7,8,9-tetra-O-acetyl-N-acetylneuraminate, N-Acetylneuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate

A1822-1G
TCIAA1822-1GEA 278 EUR InStock
TCIAA1822-1G
4,7,8,9-Tetra-O-acetyl-N-acetylneuraminic acid methyl ester ≥90.0% (par HPLC)
4,7,8,9-Tetra-O-acetyl-N-acetylneuraminic acid methyl ester


Formule: C₂₀H₂₉NO₁₃
MW: 491,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08276266
Numéro CAS: 84380-10-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité