Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(trans-4-Amylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)phenol, 1-(trans-4-Pentylcyclohexyl)-4-hydroxybenzene, 1-(trans-4-Amylcyclohexyl)-4-hydroxybenzene

A1827-25G
TCIAA1827-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA1827-25G
4-(trans-4-Amylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (par GC)
4-(trans-4-Amylcyclohexyl)phenol


Formule: C₁₇H₂₆O
MW: 246,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673750
Numéro CAS: 82575-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ea35f88b964a0f5ff41f870744dfbad5646e03c&vid=7ea35f88b964a0f5ff41f870744dfbad5646e03c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité