Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-(2-Azido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-ɑ-D-galactopyranosyl)-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-threonine tert-Butyl Ester ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

A1832-100MG
TCIAA1832-100MGEA 402 EUR InStock
TCIAA1832-100MG
O-(2-Azido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-ɑ-D-galactopyranosyl)-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-threonine tert-Butyl Ester ≥97.0% (par HPLC)
O-(2-Azido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-galactopyranosyl)-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-threonine tert-Butyl Ester


Formule: C₃₆H₄₀N₄O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 195976-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +111.0 ~ +117.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité