Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 8-Acetyl-4-methylumbelliferone

A1848-5G
TCIAA1848-5GEA 171 EUR InStock
TCIAA1848-5G
8-Acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (par GC)
8-Acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin


Formule: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218,21 g/mol
Numéro CAS: 2555-29-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité